Learn More
1-Fluoro-2-nitrobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491508 1000 g 1000 g
11401518 50 g 50 g
11411518 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13852.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1493-27-2 | C6H4FNO2 | 141.101 g/mol
1-Fluoro-2-nitrobenzene is an intermediate in the synthetic preparations of various pharmaceutical goods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-fluoro-2-nitrobenceno es un intermedio en las preparaciones sintéticas de diversos productos farmacéuticos.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Evitar el calor excesivo y la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1493-27-2
Fórmula molecular C6H4FNO2
Peso molecular (g/mol) 141.101
Número MDL MFCD00007048
Clave InChI PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoronitrobenzene, o-fluoronitrobenzene, o-nitrofluorobenzene, 2-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro, benzene, o-nitrofluoro, 2-fluoro-1-nitrobenzene, fluoronitrobenzene, 1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, fluoronitro
PubChem CID 73895
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-nitrobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Fluoro-2-nitrobenzene
Punto de fusión -8°C
Densidad 1.34
Punto de ebullición 215°C
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.5317
Cantidad 1000 g
Número UN UN2810
Beilstein 607262
Información de solubilidad Immiscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido