Learn More
1-Fluoro-2-yodobenzeno, 99 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439593 500 g 500 g
11419593 25 g 25 g
11429593 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439593 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12411.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 348-52-7 | C6H4FI | 222.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 348-52-7
Fórmula molecular C6H4FI
Peso molecular (g/mol) 222.00
Número MDL MFCD00001031
Clave InChI TYHUGKGZNOULKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoroiodobenzene, o-fluoroiodobenzene, o-iodofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-iodo, 2-iodofluorobenzene, 3-fluoro-2-iodobenzene, 1-fluoro-2-iodo-benzene, 2-fluoro-iodobenzene, 2-fluoro-1-iodobenzene
PubChem CID 67673
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-yodobenceno
SMILES FC1=CC=CC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Fluoro-2-iodobenzene
Nombre de nota Stabilized with copper
Punto de fusión -43°C to -40°C
Densidad 1.903
Punto de ebullición 188°C to 189°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Índice de refracción 1.59
Cantidad 500 g
Beilstein 2039770
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 222
Porcentaje de pureza 99%