Learn More
1-Fluoro-2,4-dinitrobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11404180 5 g 5 g
11403844 25 g 25 g
11413844 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404180 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11871.06
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 70-34-8 | C6H3FN2O4 | 186.098 g/mol
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene is used to identify the amino acid sequence. It reacts with amino group of amino acids to yield dinitrophenyl-amino acids. It is also used in chromatographic methods. Further, it acts as an alkylating agent used in elucidating amino acid sequence in proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-Fluoro-2,4-dinitrobenceno se utiliza para identificar la secuencia de aminoácidos. Reacciona con un grupo amino de aminoácidos para producir ácidos dinitrofenil-amino. También se utiliza en los métodos cromatográficos. Además, actúa como un agente alquilante utilizado en la elucidación de la secuencia de aminoácidos en las proteínas.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, benceno, éter y propilenglicol.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-34-8
Fórmula molecular C6H3FN2O4
Peso molecular (g/mol) 186.098
Número MDL MFCD00007056
Clave InChI LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dinitrofluorobenzene, dinitrofluorobenzene, fdnb, dnfb, 2,4-dinitro-1-fluorobenzene, sanger's reagent, fluoro-2,4-dinitrobenzene, 2,4-dinitrobenzenefluoride, 2,4-dinitrophenyl fluoride, fluorodinitrobenzene
PubChem CID 6264
ChEBI CHEBI:53049
Nombre IUPAC 1-fluoro-2,4-dinitrobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
Punto de fusión 24°C to 30°C
Densidad 1.482
Punto de ebullición 296°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.569
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 398632
Índice Merck 14,4172
Información de solubilidad Soluble in chloroform,benzene,ether and propylene glycol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.1
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene