Learn More
1-Etilpireno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393996 5 g 5 g
11383996 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17227.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 34993-56-1 | C18H10 | 226.28 g/mol
1-Ethynylpyrene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-etinilpireno se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano y tolueno. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34993-56-1
Fórmula molecular C18H10
Peso molecular (g/mol) 226.28
Número MDL MFCD02093933
Clave InChI VEBUBSLYGRMOSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-ethynyl pyrene, pyrene, 1-ethynyl, ethynylpyrene, 1-pyrenylethyne, ccris 4256, acmc-20aov2
PubChem CID 154905
Nombre IUPAC 1-etinilpireno
SMILES C#CC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethynylpyrene
Punto de fusión 113°C to 116°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2365008
Información de solubilidad Soluble in chloroform,dichloromethane and toluene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.28
Porcentaje de pureza 96%