Learn More
1-Ethynylnaphthalene, MedChemExpress
Código de producto. 16445336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16445336 100 mg 100 miligramos
16401606 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16445336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111430
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 1-Ethynylnaphthalene is a selective inhibitor of cytochrome P450 1B1.
1-Ethynylnaphthalene is a selective inhibitor of cytochrome P450 1B1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethynylnaphthalene
Forma física Liquid
CAS 15727-65-8
Color Colorless
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H8
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (821.34 mM)
SMILES C#CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 152.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 95.0%