Learn More
1-Etinilciclopentanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476316 5 g 5 g
11486316 25 g 25 g
11496316 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476316 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23109.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17356-19-3 | C7H10O | 110.156 g/mol
1-Ethynylcyclopentanol is used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-etinilciclopentanol se utiliza en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17356-19-3
Fórmula molecular C7H10O
Peso molecular (g/mol) 110.156
Número MDL MFCD00001365
Clave InChI LQMDOONLLAJAPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-ethynylcyclopentanol, cyclopentanol, 1-ethynyl, 1-ethynyl-1-cyclopentanol, cyclopentyl ethynyl carbinol, 1-ethynyl-cyclopentan-1-ol, acmc-20abvz, 1-ethinylcyclopentanol, 1-ethynyl-cyclopentanol, cyclopentanol, ethynyl, 1-ethynylcyclopentanol ?
PubChem CID 87074
Nombre IUPAC 1-etinilciclopentan-1-ol
SMILES C#CC1(CCCC1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethynylcyclopentanol
Punto de fusión 23°C to 27°C
Densidad 0.962
Punto de ebullición 156°C to 159°C
Temperatura de inflamación 48°C (118°F)
Olor Irritating
Índice de refracción 1.474
Cantidad 5 g
Número UN UN1325
Beilstein 1924167
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.16
Porcentaje de pureza ≥98%