Learn More
1-Etinilciclohexilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470418 5 g 5 g
15480418 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53514.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 30389-18-5 | C8H13N | 123.20 g/mol
1-Ethynylcyclohexylamine was used in the synthesis of bicyclic and tetracyclic compounds. It was also used as a substrate in the reaction of a series of alkynes with mercury(II)acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-etinilciclohexilamina se utilizó en la síntesis de compuestos bicíclicos y tetraciclicos. También se utilizó como sustrato en la reacción de una serie de alquinos con acetato de mercurio(II).
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30389-18-5
Fórmula molecular C8H13N
Peso molecular (g/mol) 123.20
Número MDL MFCD00001489
Clave InChI GDKOYYDQISQOMH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 121691
Nombre IUPAC 1-etinilciclohexano-1-amina
SMILES NC1(CCCCC1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethynylcyclohexylamine
Densidad 0.913
Punto de ebullición 65°C to 66°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 42°C (108°F)
Índice de refracción 1.482
Cantidad 5 g
Número UN UN2734
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 1-ethynylcyclohexylamine, 1-ethynylcyclohexanamine, cyclohexanamine, 1-ethynyl, cyclohexanamine,1-ethynyl, 1-ethynyl-cyclohexylamine, 1-ethynylcyclohexaneamine, 1-ethynylcyclohexyl amine, 1-ethinyl-cyclohexyl-amine, 1-ethynyl-1-amino-cyclohexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.2
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Ethynylcyclohexylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Ethynylcyclohexylamine