Learn More
1-etinilciclohexanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Ethynylcyclohexanol |
| CAS | 78-27-3 |
| Fórmula molecular | C8H12O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (1-Hydroxycyclohexyl)acetylene, (1-Hydroxycyclohexyl)ethyne, 1-Ethynyl-1-cyclohexanol, 1-Ethynyl-1-hydroxycyclohexane, 1-Ethynylcyclohexanol, 1-Hydroxy-1-ethynylcyclohexane, Ethynylcyclohexanol, NSC 8194 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h1,9H,3-7H2 |
| SMILES | OC1(CCCCC1)C#C |
| Nombre IUPAC | 1-etinilciclohexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 124.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0888 |