Learn More
1-Etinil-1-ciclohexanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10569600 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2,5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10569600 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10326510 500 g Frasco de vidrio 500 GR
11974641 2.5 kg Frasco de vidrio 2,5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10569600 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119101000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 78-27-3 | C8H12O | 124.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-27-3
Fórmula molecular C8H12O
Peso molecular (g/mol) 124.18
Número MDL MFCD00003858
Clave InChI QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-ethynyl-1-cyclohexanol, 1-ethynylcyclohexanol, ethynylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethynyl, 1-hydroxycyclohexyl ethyne, 1-ethynyl-1-hydroxycyclohexane, 1-ethynyl cyclohexanol, 1-ethynyl-cyclohexanol, unii-6rv04025eh, 1-ethynyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 6525
Nombre IUPAC 1-etinilciclohexan-1-ol
SMILES C#CC1(CCCCC1)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Ethynyl-1-cyclohexanol
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 30.0°C to 32.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9763g/mL
Punto de ebullición 180.0°C
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC≡CC6H10OH
Índice de refracción 1.4810 to 1.4840
Cantidad 100 g
Beilstein 06,II,1
Índice Merck 10,381
Gravedad específica 0.9763
Información de solubilidad Solubility in water: 24.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents, soluble in diethyl ether, alcohols, esters, ketone, and chlorinated hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.18
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido después derretirse
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Ethynyl-1-cyclohexanol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.