Learn More
1-Etiltetrazolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Ethyltetrazolinone |
| CAS | 69048-98-2 |
| Fórmula molecular | C3H6N4O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Ethyl-1,2-dihydro-5H-tetrazol-5-one, 1-Ethyl-1H-tetrazol-5-ol; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6N4O/c1-2-7-3(8)4-5-6-7/h2H2,1H3,(H,4,6,8) |
| SMILES | CCN1N=NNC1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 114.11 |