Learn More
1-Etilpirol, TRC
Código de producto. 30385954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385954 500 mg
30383419 50 mg
30371668 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE925693500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-92-5
Fórmula molecular C6H9N
Peso molecular (g/mol) 95.14
Sinónimo N-Ethylpyrrole
Nombre IUPAC 1-etilpirol
SMILES CCn1cccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethylpyrrole
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N/c1-2-7-5-3-4-6-7/h3-6H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.0735