Learn More
Bromuro de 1-etilpiridinio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459026 100 g 100 g
11449026 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17911.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1906-79-2 | C7H10BrN | 188.068 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1906-79-2
Fórmula molecular C7H10BrN
Peso molecular (g/mol) 188.068
Número MDL MFCD00041999
Clave InChI ABFDKXBSQCTIKH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-ethylpyridinium bromide, 1-ethylpyridin-1-ium bromide, ethylpyridinium bromide, pyridinium, 1-ethyl-, bromide, n-ethylpyridinium bromide, pyridinium, 1-ethyl-, bromide 1:1, pyridineethobromide, ethylpyridiniumbromide, 1-ethyl-pyridiniubromide, n-ethyl pyridinium bromide
PubChem CID 15927
Nombre IUPAC 1-etilpiridin-1-io; bromuro
SMILES CC[N+]1=CC=CC=C1.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethylpyridinium bromide
Punto de fusión 117°C to 121°C
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.07
Porcentaje de pureza 99%