Learn More
1-Etilpiperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Ethylpiperazine is used in the synthesis of 2-(2-methoxy-5-((4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl)phenyl)-1H-benzo[d]imidazole hydrochloride and 2-(5-((4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl)-2-methoxyphenyl)-1H-benzo[d]imidazole hydrochloride. It is also employed as an intermediate in veterinary medicine, especially in the production of ciproflmoxacin ethyl. Further, it serves as a precursor to prepare dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 1-etilpiperazina se utiliza en la síntesis del hidrocloruro de 2-(2-metoxi-5-((4-metilpiperazin-1-il)sulfonil)fenil)-1H-benzo[d]imidazol y el hidrocloruro de 2-(5-((4-etilpiperazin-1-il)sulfonil)-2-metoxifenil)-1H-benzo[d]imidazol. También se emplea como intermedio en la medicina veterinaria, especialmente en la producción de etilo de ciproflmoxacina. Además, sirve como precursor para preparar tintes.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Ethylpiperazine |
| Densidad | 0.899 |
| Punto de ebullición | 157°C |
| Temperatura de inflamación | 43°C (109°F) |
| Olor | Amine-like |
| Índice de refracción | 1.469 |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN2733 |
| Beilstein | 102971 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Mostrar más |