Learn More
1-Etilpiperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11308326 25 g 25 g
11318326 100 g 100 g
11328326 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11308326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15539.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5308-25-8 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
1-Ethylpiperazine is used in the synthesis of 2-(2-methoxy-5-((4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl)phenyl)-1H-benzo[d]imidazole hydrochloride and 2-(5-((4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl)-2-methoxyphenyl)-1H-benzo[d]imidazole hydrochloride. It is also employed as an intermediate in veterinary medicine, especially in the production of ciproflmoxacin ethyl. Further, it serves as a precursor to prepare dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-etilpiperazina se utiliza en la síntesis del hidrocloruro de 2-(2-metoxi-5-((4-metilpiperazin-1-il)sulfonil)fenil)-1H-benzo[d]imidazol y el hidrocloruro de 2-(5-((4-etilpiperazin-1-il)sulfonil)-2-metoxifenil)-1H-benzo[d]imidazol. También se emplea como intermedio en la medicina veterinaria, especialmente en la producción de etilo de ciproflmoxacina. Además, sirve como precursor para preparar tintes.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5308-25-8
Fórmula molecular C6H14N2
Peso molecular (g/mol) 114.192
Número MDL MFCD00059912
Clave InChI WGCYRFWNGRMRJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-ethylpiperazine, piperazine, 1-ethyl, 1-ethylpiperazin, 1-ethyl-piperazine, ethylpiperazine, n-ethyl piperazine, unii-6w2bw0v73g, 1-ethyl-piperazin, ethypiperazine, ethyl piperazine
PubChem CID 79196
Nombre IUPAC 1-etilpiperazina
SMILES CCN1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethylpiperazine
Punto de ebullición 157°C
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Olor Amine-like
Cantidad 25 g
Número UN UN2733
Beilstein 102971
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%