Learn More
1-Ethylpiperazine, 98+%, ACROS Organics™
Código de producto. 10450701 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g; frasco de vidrio
Código de producto.
10450701 25g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10450701 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 246070250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethylpiperazine
CAS 5308-25-8
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.895g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H14N2
Índice de refracción 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00059912
Cantidad 25 g
Sinónimo n-ethylpiperazine, piperazine, 1-ethyl, 1-ethylpiperazin, 1-ethyl-piperazine, ethylpiperazine, n-ethyl piperazine, unii-6w2bw0v73g, 1-ethyl-piperazin, ethypiperazine, ethyl piperazine
Clave InChI WGCYRFWNGRMRJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1CCNCC1
Nombre IUPAC 1-etilpiperazina
Peso molecular (g/mol) 114.192
PubChem CID 79196
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Forma física Liquid