Learn More
1-etilpiperazina-2,3-diona, Mikromol™
Código de producto. 17963976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17963976 25 mg 25 miligramos
17912126 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17963976 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0296.050025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-etilpiperazina-2,3-diona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethylpiperazine-2,3-dione
CAS 59702-31-7
Nombres de analitos o componentes 1-Ethylpiperazine-2,3-dione
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H10 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Piperacillin Sodium Imp. E (EP), Piperacillin Imp. E (EP), Piperacillin USP Related Compound E, Piperacillin USP RC E, 1-Ethylpiperazine-2,3-dione, Piperacillin Related Compound E, Piperacillin Impurity E, Piperacillin Sodium Impurity E, Piperacillin Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N2O2/c1-2-8-4-3-7-5(9)6(8)10/h2-4H2,1H3,(H,7,9)
SMILES CCN1CCNC(=O)C1=O
Nombre IUPAC 1-etilpiperazina-2,3-diona
Peso molecular (g/mol) 142.16
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 142,0742 g/mol