Learn More
1-Etilpiperazina-2,3-diona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483777 10 g 10 g
11493777 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18248.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 59702-31-7 | C6H10N2O2 | 142.158 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59702-31-7
Fórmula molecular C6H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 142.158
Número MDL MFCD00051825
Clave InChI ZBEKOEYCWKIMGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-ethyl-2,3-dioxopiperazine, n-ethyl-2,3-dioxopiperazine, 1-ethyl-2,3-piperazinedione, 2,3-piperazinedione, 1-ethyl, 4-ethyl-2,3-dioxopiperazine, 4-ethyl-2,3-piperazinedione, ccris 8931, 4-ethyl-2,3-dioxo-piperazine, 4-ethyl-2,3-dioxypiperazine, n-ethylpiperazine-2,3-dione
PubChem CID 108812
Nombre IUPAC 1-etilpiperazina-2,3-diona
SMILES CCN1CCNC(=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethylpiperazine-2,3-dione
Punto de fusión 113°C to 124°C
Cantidad 10 g
Beilstein 879076
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.16
Porcentaje de pureza 97%