Learn More
1-etilnaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Ethylnaphthalene |
| CAS | 1127-76-0 |
| Fórmula molecular | C12 H12 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Naphthalene, 1-ethyl- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Ethylnaphthalene (ACI), NSC 59390, α-Ethylnaphthalene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12/c1-2-10-7-5-8-11-6-3-4-9-12(10)11/h3-9H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-etilnaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 156.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0939 |