Learn More
(1-etilciclohexil)metanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1-ethylcyclohexyl)methanamine |
| CAS | 143689-16-1 |
| Fórmula molecular | C9H19N |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H19N/c1-2-9(8-10)6-4-3-5-7-9/h2-8,10H2,1H3 |
| SMILES | CCC1(CCCCC1)CN |
| Nombre IUPAC | (1-etilciclohexil)metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 141.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.1517 |