Learn More
1-etilciclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15289856 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15289856 25 mL 25 ml
15279856 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15289856 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453350250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1940-18-7 | C8H16O | 128.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1940-18-7
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.22
Número MDL MFCD00021402
Clave InChI BUCJHJXFXUZJHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-ethylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethyl, unii-1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1, 1-ethyl-1-cyclohexanol, 1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1 german, ethylcyclohexanol, cyclohexanol, ethyl, 1-ethyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 16021
Nombre IUPAC 1-etilciclohexan-1-ol
SMILES CCC1(O)CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethylcyclohexanol
Densidad 0.9190g/mL
Punto de ebullición 166.0°C
Temperatura de inflamación 68°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.919
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Ethylcyclohexanol, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.