Learn More
1-etiladamantano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Ethyladamantane |
| CAS | 770-69-4 |
| Fórmula molecular | C12H20 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Ethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20/c1-2-12-10-4-8-3-9(6-10)7-11(12)5-8/h8-12H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | CCC1C2CC3CC(CC1C3)C2 |
| Nombre IUPAC | 2-etiladamantano |
| Peso molecular (g/mol) | 164.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.1565 |