Learn More
Ácido 1-etil-6-oxo-3-piperidinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Ethyl-6-oxo-3-piperidinecarboxylic Acid |
| CAS | 915919-82-3 |
| Fórmula molecular | C8H13NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Ethyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-9-5-6(8(11)12)3-4-7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CCN1CC(CCC1=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-etil-6-oxopiperidina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 171.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.0895 |