Learn More
1-etil-5-hidroxi-2-pirrolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Ethyl-5-hydroxy-2-pyrrolidinone |
| CAS | 72954-65-5 |
| Fórmula molecular | C6H11NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Ethyl-5-hydroxypyrrolidin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h5,8H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCN1C(O)CCC1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 129.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.079 |