Learn More
1-etil-5-hidroxi-2-pirrolidinona-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Ethyl-5-hydroxy-2-pyrrolidinone-D5 (N-ethyl-D5) |
| CAS | 1370698-99-9 |
| Fórmula molecular | C6 2H5 H6 N O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-Ethyl-5-hydroxy-2-pyrrolidinone-d5, 2-Pyrrolidinone, 1-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-5-hydroxy-, 1-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)-5-hydroxy-2-pyrrolidinone, 1-(Ethyl-d5)-5-hydroxy-2-pyrrolidinone, 1-Ethyl-5-hydroxy-2-pyrrolidinone-D5 (N-ethyl-D5), N-(Ethyl-d5)-5-hydroxy-2-pyrrolidinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h5,8H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C(O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | 5-hidroxi-1-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)pirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 134.188 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.1104 |