Learn More
1-Etil-5-fluoroindolina-2,3-diona, TRC
Código de producto. 30373048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373048 100 mg
30369038 500 mg
30371685 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30373048 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE940235100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 776-47-6
Fórmula molecular C10H8NO2F
Peso molecular (g/mol) 193.17
Sinónimo 1-Ethyl-5-fluoroindole-2,3-dione, 1-Ethyl-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione, 1-Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2,3-dione, Isatin, 1-ethyl-5-fluoro- (6CI), Indole-2,3-dione, 1-ethyl-5-fluoro- (7CI,8CI)
SMILES CCN1C(=O)C(=O)c2cc(F)ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-5-fluoroindoline-2,3-dione
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8FNO2/c1-2-12-8-4-3-6(11)5-7(8)9(13)10(12)14/h3-5H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.0539