Learn More
1-Etil-4-vinilbenceno (>80%), TRC
Código de producto. 17994645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994645 100 mg 100 miligramos
17900565 25 mg 25 miligramos
17924295 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994645 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE931988100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3454-07-7
Fórmula molecular C10 H12
Peso molecular (g/mol) 132.2
Sinónimo 1-Ethenyl-4-ethylbenzene, 4-Ethylstyrene, p-Ethylethenylbenzene, p-Ethylstyrene, p-Ethylvinylbenzene
Nombre IUPAC 1-etil-4-vinilo-benceno
SMILES CCc1ccc(C=C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-4-vinylbenzene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h3,5-8H,1,4H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0939