Learn More
1-Etil-4-nitrosopiperazina, TRC
Código de producto. 30371951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30371951 500 mg
30369351 250 mg
30371273 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30371951 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE928435500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65504-33-8
Fórmula molecular C6H13N3O
Peso molecular (g/mol) 143.19
Sinónimo Piperazine, 1-ethyl-4-nitroso- (9CI, ACI), 1-Ethyl-4-nitrosopiperazine
SMILES CCN1CCN(CC1)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-4-nitrosopiperazine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13N3O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h2-6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.1059