Learn More
1-etil-4-isobutilbenceno, Mikromol™
Código de producto. 30049899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049899 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049899 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.25
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-etil-4-isobutilbenceno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-4-isobutylbenzene
CAS 100319-40-2
Nombres de analitos o componentes 1-Ethyl-4-isobutylbenzene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H18
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-Ethyl-4-isobutylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18/c1-4-11-5-7-12(8-6-11)9-10(2)3/h5-8,10H,4,9H2,1-3H3
SMILES CCc1ccc(CC(C)C)cc1
Nombre IUPAC 1-etil-4-(2-metilpropil)benceno
Peso molecular (g/mol) 162.27
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162,1409 g/mol