Learn More
1-Etil-4-yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458106 50 g 50 g
11448106 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11458106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14138.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25309-64-2 | C8H9I | 232.064 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25309-64-2
Fórmula molecular C8H9I
Peso molecular (g/mol) 232.064
Número MDL MFCD00060663
Clave InChI OOLSRHZMXAYDFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethyliodobenzene, benzene, 1-ethyl-4-iodo, pubchem3877, 1-iodo-4-ethylbenzene, acmc-1chvo, p-ethyliodobenzene, 1-ethyl-4-iodo-benzene, #, 1-ethyl-4-iodanyl-benzene
PubChem CID 141189
Nombre IUPAC 1-etil-4-yodobenceno
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-4-iodobenzene
Punto de fusión -17°C
Densidad 1.6
Punto de ebullición 112°C to 113°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.591
Cantidad 50 g
Beilstein 2076973
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.07
Porcentaje de pureza 98%