Learn More
1-Etil-3-piperidinona Cloruro, TRC
Código de producto. 30369201
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30369201 100 mg
30377611 50 mg
30386270 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30369201 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE939318100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41361-28-8
Fórmula molecular C7H16ClNO2
Peso molecular (g/mol) 181.66
Sinónimo 1-Ethyl-3-piperidone Hydrochloride
Nombre IUPAC 1-etilpiperidina-3-uno clorhidrato
SMILES Cl.O=C1CN(CC)CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-3-piperidinone Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO.ClH/c1-2-8-5-3-4-7(9)6-8;/h2-6H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.08