Learn More
Tiocianato de 1-etil-3-metilimidazolio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495828 5 g 5 g
15405838 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59493.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 331717-63-6 | Molecular Formula: C7H11N3S | Molecular Weight: 169.246 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate and also used as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico y también como intermedio primario y secundario.
Notas
Mantener alejado del calor y la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 331717-63-6
Fórmula molecular C7H11N3S
Peso molecular (g/mol) 169.246
Número MDL MFCD06798182
Clave InChI VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate, basionics™ vs 01, dsstox_cid_27860, dsstox_rid_82613, dsstox_gsid_47884, 1-methyl-3-ethylimidazolium thiocyanate, 1-ethyl-3-methyl imidazolium thio-cyanate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium thiocyanate, 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate h-nmr, hplc, 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate, for electrochemistry t
PubChem CID 16211115
Nombre IUPAC 1-etil-3-metilimidazol-3-io;tiocianato
SMILES CCN1C=C[N+](=C1)C.C(#N)[S-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
Punto de fusión -6°C
Densidad 1.14
Índice de refracción n20/D 1.553
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.25
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate