Learn More
Tetrafluoroborato de 1-etil-3-metilimidazolio, + 98 % (peso seco), puede contener hasta un 3 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379705
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
11379705 2 g 2 g
11389705 10 g 10 g
11399705 50 g 50 g
3 options
Código de producto. 11379705
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19763.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 143314-16-3 | C6H11BF4N2 | 197.97 g/mol
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate is an ionic liquid used in the recycling of osmium in the dihydroxylation of olefins with osmium(VIII)¬ oxide. It is a stable liquid electrolyte used in the capillary electrophoretic method for resolving phenolic compounds present in grape seed extract. It also acts as a good solvent for a wide range of both organic and inorganic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de 1-etil-3-metilimidazolio es un líquido iónico utilizado en el reciclaje del osmio en la dihidroxilación de olefinas con óxido de osmio(VIII)¬. Es un electrolito líquido estable que se emplea en el método electrofórtico capilar para resolver compuestos fenólicos presentes en el extracto de semilla de uva. También es un buen disolvente para una amplia variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143314-16-3
Fórmula molecular C6H11BF4N2
Peso molecular (g/mol) 197.97
Número MDL MFCD00216668
Clave InChI CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, emimbf4, basionics™ ee 03, acmc-209cq9, dsstox_cid_29074, dsstox_rid_83293, dsstox_gsid_49218, ksc174g8n, 1-methyl-3-ethylimidazolium tetrafluoroborate
PubChem CID 2769348
Nombre IUPAC 1-ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium; tetrafluoroboranuide
SMILES F[B-](F)(F)F.CCN1C=C[N+](C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Punto de fusión 15°C
Densidad 1.28
Temperatura de inflamación None
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), puede contener hasta un 3 % de agua
Índice de refracción 1.41
Cantidad 2 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.98
Porcentaje de pureza ≥98%