Learn More
Sulfato de metilo de 1-etil-3-metilimidazolio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435818 50 g 50 g
15425818 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59480.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 516474-01-4 | C7H14N2O4S | 222.259 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 516474-01-4
Fórmula molecular C7H14N2O4S
Peso molecular (g/mol) 222.259
Número MDL MFCD08457697
Clave InChI BXSDLSWVIAITRQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-ethyl-3-methylimidazolium methyl sulfate, 1-ethyl-3-methylimidazolium methylsulfate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium methyl sulfate, 1-ethyl-3-methylimidazolium methyl sulfate 1-, 1-ethyl-3-methylimidazoliummethylsulfate, dsstox_cid_29266, dsstox_rid_83385, dsstox_gsid_49310, 1-ethyl-3-methylimidazolium methylsul-fate, 1-ethyl-3-methylimidazolium methyl sulfate hplc
PubChem CID 16211409
Nombre IUPAC 1-etilo-3-metilimidazol-3-io; sulfato de metilo
SMILES CCN1C=C[N+](=C1)C.COS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-3-methylimidazolium methyl sulfate
Cantidad 50 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.26
Porcentaje de pureza 98%