Learn More
Yoduro de 1-etil-3-metilimidazolio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495708 5 g 5 g
15405718 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495708 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59404.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 35935-34-3 | C6H11IN2 | 238.07 g/mol
It is used as OLED materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como material OLED.
Solubilidad
Soluble en agua, diclorometano, etanol y acetonitrilo.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener alejado del calor y la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35935-34-3
Fórmula molecular C6H11IN2
Peso molecular (g/mol) 238.07
Número MDL MFCD03701101
Clave InChI IKQCDTXBZKMPBB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-ethyl-3-methylimidazolium iodide, 1-ethyl-3-methylimidazoliumiodide, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium iodide, acmc-209ik2, dsstox_cid_29137, dsstox_rid_83356, dsstox_gsid_49281, ksc495i0n, 1-ethyl-3-methyl imidazolium iodide salt
PubChem CID 11075478
Nombre IUPAC 1-ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium iodide
SMILES [I-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide
Color Blanco a amarillo
Cantidad 5 g
Beilstein 5160333
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water,,dichloromethane,ethanol,acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.07
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo