Learn More
Sulfato de hidrógeno de 1-etil-3-metilimidazolio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Ethyl-3-methylimidazolium Hydrogen Sulfate |
| CAS | 412009-61-1 |
| Fórmula molecular | C6H12N2O4S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11N2.H2O4S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-5(2,3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| SMILES | CCn1cc[n+](C)c1.OS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-etil-3-metilimidazol-3-io; sulfato de hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 208.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0518 |