Learn More
Sulfato de hidrógeno de 1-etil-3-metilimidazolio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457665 50 g 50 g
11302239 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457665 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27232.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 412009-61-1 | C6H12N2O4S | 208.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 412009-61-1
Fórmula molecular C6H12N2O4S
Peso molecular (g/mol) 208.23
Número MDL MFCD06798195
Clave InChI HZKDSQCZNUUQIF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulfate, 1-ethyl-3-methylimidazolium hydrogensulfate, basionics™ ac 25, acmc-209jj9, dsstox_cid_29156, dsstox_rid_83375, dsstox_gsid_49300, 1-ethyl-3-methylimidazoliumhydrogensulfate, 1-methyl-3-ethylimidazolium hydrogensulfate, 1h-imidazolium,1-ethyl-3-methyl-,sulfate 1:1
PubChem CID 16217215
SMILES OS([O-])(=O)=O.CCN1C=C[N+](C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulfate
Densidad 1.367
Cantidad 50 g
Número UN UN3265
Nombre IUPAC 1-ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hydrogen sulfate
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.24
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate