Learn More
Hexafluorofosfato de 1-etil-3-metilimidazolio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 1-Ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate |
| Punto de fusión | 58°C to 62°C |
| Cantidad | 10 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.13 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |