Learn More
Hexafluorofosfato de 1-etil-3-metilimidazolio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349705 2 g 2 g
11359705 10 g 10 g
11369705 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349705 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19762.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 155371-19-0 | C6H11F6N2P | 256.132 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155371-19-0
Fórmula molecular C6H11F6N2P
Peso molecular (g/mol) 256.132
Número MDL MFCD00216703
Clave InChI DPDAKOVGQUGTHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, emimpf6, dsstox_cid_27897, dsstox_rid_82650, dsstox_gsid_47921, ksc174g8p, 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate hplc
PubChem CID 2758873
Nombre IUPAC 1-etilo-3-metilimidazol-3-io; hexafluorofosfato
SMILES CCN1C=C[N+](=C1)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Punto de fusión 58°C to 62°C
Cantidad 2 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.13
Porcentaje de pureza ≥98%