Learn More
Sulfato de etilo de 1-etil-3-metilimidazolio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446460 250 g 250 g
11436460 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446460 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27571.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 342573-75-5 | C8H16N2O4S | 236.286 g/mol
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethyl sulfate is an ionic liquid having free form chloride used as an alternative to the corresponding halide salts in metathesis reactions to prepare other ionic liquids including 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate. It is also utilized in the study of layering and shear properties of ionic liquid between nano-films and mica surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de etilo de 1-etil-3-metilimidazolio es un líquido iónico que tiene cloruro de forma libre utilizado como alternativa a las sales de haluro correspondientes en las reacciones de metátesis para preparar otros líquidos iónicos, incluido el hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio. También se utiliza en el estudio de las propiedades de estratificación y cizallamiento del líquido iónico entre nanopelículas y superficies de mica.
Solubilidad
Miscible con agua y alcohol.
Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 342573-75-5
Fórmula molecular C8H16N2O4S
Peso molecular (g/mol) 236.286
Número MDL MFCD06798189
Clave InChI VRFOKYHDLYBVAL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-ethyl-3-methylimidazolium ethyl sulfate, 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium ethyl sulfate, basionics™ lq 01, dsstox_cid_29130, dsstox_rid_83349, dsstox_gsid_49274, ksc221o0f, 1h-imidazolium, 3-ethyl-1-methyl-, ethyl sulfate 1:1, 1-ethyl-3-me-thylimidazolium ethylsulfate
PubChem CID 12095229
Nombre IUPAC 1-etil-3-metilimidazol-3-io; sulfato de etilo
SMILES CCN1C=C[N+](=C1)C.CCOS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-3-methylimidazolium ethyl sulfate
Punto de fusión <-30°C
Densidad 1.24
Temperatura de inflamación 162°C (324°F)
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Miscible with water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.29
Porcentaje de pureza 99%