Learn More
Fosfato de dietilo de 1-etil-3-metilimidazolio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357209 5 g 5 g
15473677 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357209 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27400.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 848641-69-0 | C10H21N2O4P | 264.26 g/mol
It finds its application in improving enzymatic hydrolysis of wheat straw and in the enzymatic in situ saccharification of cellulose in aqueous-ionic liquid media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa en la mejora de la hidrólisis enzimática de tubos capilares y en la sacarificación enzimática in situ de la celulosa en medio líquido acuoso-iónico.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 848641-69-0
Fórmula molecular C10H21N2O4P
Peso molecular (g/mol) 264.26
Número MDL MFCD09953486
Clave InChI HQWOEDCLDNFWEV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate, 1-ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate, dsstox_cid_27865, dsstox_rid_82618, dsstox_gsid_47889, emim dep, basionics™ lq 11, 1-ethyl-3-methylimidazolium-diethyl phosphate, 1-ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate hplc
PubChem CID 53316406
Nombre IUPAC fosfato de dietilo;1-etil-3-metilimidazol-3-io
SMILES CCN1C=C[N+](C)=C1.CCOP([O-])(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate
Punto de fusión 19°C to 21°C
Densidad 1.157
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.26
Porcentaje de pureza 98%