Learn More
Dicianamida de 1-etil-3-metilimidazolio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491450 50 g 50 g
11481450 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491450 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26901.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.36€
    309.65€ / 50 g
    Ahorro 65.71€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 370865-89-7 | C8H11N5 | 177.211 g/mol
Used to prepare dyes. Industrially used in natural gas and refinery process streams. They also are used in polymer industry as monomers. Amines find use as additives for lubricating oils, engine fuels, and asphalt, and are producers of ethanolamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizan para preparar colorantes. Se utilizan industrialmente en los flujos de procesos de gas natural y refinería. También se utilizan en la industria de polímeros como monómeros. Las aminas se utilizan como aditivos para aceites lubricantes, combustibles de motor y asfalto y son productores de etanolaminas.
Solubilidad
Soluble en agua. Soluble en disolventes como metanol y acetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 370865-89-7
Fórmula molecular C8H11N5
Peso molecular (g/mol) 177.211
Número MDL MFCD08276373
Clave InChI MKHFCTXNDRMIDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide, ethylmethylimidazolium dicyanamide, emim dca, acmc-209iqn, basionics™ vs 03, dsstox_cid_27940, dsstox_rid_82692, dsstox_gsid_47964, ksc221g0h
PubChem CID 11159638
Nombre IUPAC cianoiminometilideneazanida;1-etil-3-metilimidazol-3-io
SMILES CCN1C=C[N+](=C1)C.C(=[N-])=NC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Soluble in water. Soluble in solvents like methanol,acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.21
Porcentaje de pureza 98%