Learn More
Cloruro de 1-etil-3-metilimidazolio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11466620 25 g 25 g
11456620 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11466620 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27651.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 65039-09-0 | C6H11ClN2 | 146.62 g/mol
Used in cellulose processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en el procesamiento de la celulosa.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65039-09-0
Fórmula molecular C6H11ClN2
Peso molecular (g/mol) 146.62
Número MDL MFCD00074843
Clave InChI BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, emim cl, unii-ph90aq1e93, 1-ethyl-3-methylimidazoliumchloride, 1-methyl-3-ethylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium chloride, emim-cl, basionics™ st 80, dsstox_cid_21180
PubChem CID 2734160
ChEBI CHEBI:61327
SMILES [Cl-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Punto de fusión 77°C to 80°C
Temperatura de inflamación 186°C (367°F)
Cantidad 25 g
Sensibilidad Very Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC 1-etil-3-metilimidazol-3-io;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.62
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride