Learn More
Cloruro de 1-etil-3-metilimidazolio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10545301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10545301 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10362873 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10216923 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10545301 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 354080250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.05€
    55.20€ / 25 g
    Ahorro 4.85€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 65039-09-0 | C6H11ClN2 | 146.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Líquido iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65039-09-0
Fórmula molecular C6H11ClN2
Peso molecular (g/mol) 146.62
Número MDL MFCD00074843
Clave InChI BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, emim cl, unii-ph90aq1e93, 1-ethyl-3-methylimidazoliumchloride, 1-methyl-3-ethylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium chloride, emim-cl, basionics™ st 80, dsstox_cid_21180
PubChem CID 2734160
ChEBI CHEBI:61327
Nombre IUPAC 1-etil-3-metilimidazol-3-io;cloruro
SMILES [Cl-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 77.0°C to 79.0°C
Color Amarillo
Temperatura de inflamación 186°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Viscosidad 61.2 mPa.s (80°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.62
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino aglomerante