Learn More
Bromuro de 1-etil-3-metilimidazolio, TRC
Código de producto. 30385181
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385181 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30385181 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE93795050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-3-methylimidazolium Bromide
CAS 65039-08-9
Fórmula molecular C6H11BrN2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11N2.BrH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCn1cc[n+](C)c1
Nombre IUPAC 1-etil-3-metilimidazol-3-io;bromuro
Peso molecular (g/mol) 191.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0106