Learn More
Bromuro de 1-etil-3-metilimidazolio, 98%
Código de producto. 10772014 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10772014 5 g Frasco de vidrio 5 g
10532042 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10563694 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10772014 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 356670050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 65039-08-9 | C6H11BrN2 | 191,07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Líquido iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65039-08-9
Fórmula molecular C6H11BrN2
Peso molecular (g/mol) 191.07
Número MDL MFCD03427610
Clave InChI GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-ethyl-3-methylimidazolium bromide, 3-ethyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, 1-ethyl-3-methylmidazolium bromide, unii-xo254ye73i, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, acmc-1b3a0, dsstox_cid_29300, dsstox_rid_83418, dsstox_gsid_49343, c6h11n2.br
PubChem CID 2734235
SMILES [Br-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC Bromuro de 1-etil-3-metil-1H-imidazol-3-io
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales, polvo cristalino o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación