Learn More
Bromuro de 1-etil-3-metilimidazolio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11339705 50 g 50 g
11329705 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339705 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19761.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 65039-08-9 | C6H11BrN2 | 191.07 g/mol
An ionic liquid, 1-ethyl-3-methylimidazolium bromide is used as reaction medium for the synthesis and crystallization of a coordination polymer, (EMI)[Cd(BTC)]. 1-ethyl-3-methylimidazolium bromide was used as a solvent in [emim] 2 [Cd 2 (btec)Br 2 ]. Form the diene complexation; carbonyl insertion; cycloaddition; reduction and deoxygenation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza un líquido iónico, el bromuro de 1-etil-3-metilimidazolio, como medio de reacción para la síntesis y cristalización de un polímero de coordinación, (EMI)[Cd(BTC)]. El bromuro de 1-etil-3-metilimidazolio se ha empleado como disolvente en [emim] 2 [Cd 2 (btec)Br 2 ]. Formar la complexación de dieno; inserción de carbonilo; cicloadición; reducción y desoxigenación.
Solubilidad
Soluble en agua, diclorometano, etanol y acetonitrilo. Insoluble en acetato de etilo, éter y alquano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65039-08-9
Fórmula molecular C6H11BrN2
Peso molecular (g/mol) 191.07
Número MDL MFCD03427610
Clave InChI GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-ethyl-3-methylimidazolium bromide, 3-ethyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, 1-ethyl-3-methylmidazolium bromide, unii-xo254ye73i, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, acmc-1b3a0, dsstox_cid_29300, dsstox_rid_83418, dsstox_gsid_49343, c6h11n2.br
PubChem CID 2734235
Nombre IUPAC 1-etil-3-metilimidazol-3-io;bromuro
SMILES [Br-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
Punto de fusión 70°C to 73°C
Cantidad 50 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,dichloromethane,ethanol,acetonitrile. Insoluble in ethyl acetate,ether,and alkane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.07
Porcentaje de pureza ≥98%