Learn More
1-Etil 3-metil 2-metoximalonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Ethyl 3-Methyl 2-Methoxymalonate |
| CAS | 56752-40-0 |
| Fórmula molecular | C7H12O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Ethyl 3-Methyl 2-Methoxy-2-propanedioic Acid Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O5/c1-4-12-7(9)5(10-2)6(8)11-3/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(OC)C(=O)OC |
| Peso molecular (g/mol) | 176.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0685 |