Learn More
Ácido 1-etil-3-metil-1H-pirazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494603 5 g 5 g
11484603 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494603 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11561.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 50920-65-5 | C7H10N2O2 | 154.169 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50920-65-5
Fórmula molecular C7H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 154.169
Número MDL MFCD00156147
Clave InChI VFMGOJUUTAPPDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-ethyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-ethyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, 2-ethyl-5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-ethyl-3-methyl, maybridge1_008579, acmc-20aovb, 1-ethyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-ethyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-ethyl-3-methyl
PubChem CID 2743794
Nombre IUPAC ácido 2-etil-5-metilpirazol-3-carboxílico
SMILES CCN1C(=CC(=N1)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Punto de fusión 137°C to 140°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza 97%