Learn More
1-Etil-3-hidroxipiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Ethyl-3-hydroxypiperidine |
| CAS | 13444-24-1 |
| Fórmula molecular | C7H15NO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Ethyl-3-piperidinol, 3-Hydroxy-1-ethylpiperidine, N-Ethyl-3-hydroxypiperidine, N-Ethyl-3-piperidinol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO/c1-2-8-5-3-4-7(9)6-8/h7,9H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCN1CCCC(O)C1 |
| Nombre IUPAC | 1-etilpiperidina-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 129.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.1154 |