Learn More
1-Etil-3-bromoadamantano, TRC
Código de producto. 30377426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377426 250 mg
30387233 1 g
30377865 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377426 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE900280250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 878-61-5
Fórmula molecular C12H19Br
Peso molecular (g/mol) 243.18
Sinónimo 1-Bromo-3-ethyladamantane, 1-Bromo-3-ethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane
SMILES CC[C@@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@@](Br)(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-3-bromoadamantane
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19Br/c1-2-11-4-9-3-10(5-11)7-12(13,6-9)8-11/h9-10H,2-8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.067